Kluczowe dokumenty
PHR2291
Supelco
Dantrolene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dantrolene, 1-{{[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene}amino}-2,4-imidazolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.25
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1163140
rodzina API
dantrolene
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+
Klucz InChI
OZOMQRBLCMDCEG-VIZOYTHASA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5334 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)