PHR2048
Fluconazole Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Fluconazole impurity G (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
fluconazole
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9F2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7H,4-5H2
Klucz InChI
UIXQTZYZQHYHRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)