Kluczowe dokumenty
PHR2009
Supelco
Allopurinol Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ethyl 3-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 845
traceable to Ph. Eur. A0350050
traceable to USP 1013068
rodzina API
allopurinol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1ncc(c1NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Klucz InChI
VAEIHNPPOAVFAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Allopurinol Related Compound E jest zanieczyszczeniem allopurynolu. Allopurynol jest analogiem puryny i strukturalnym izomerem naturalnie dostępnej w organizmie puryny, hipoksantyny. Jest również silnym inhibitorem oksydazy ksantynowej. Jest szeroko stosowany przeciwko zaburzeniom metabolizmu puryn i pirymidyn, które powodują nadmiar kwasu moczowego u ludzi.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Allopurinol Related Compound E może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB7871 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatography with polarographic and voltammetric anodic detection: simultaneous determination of allopurinol, oxipurinol and uric acid in body fluids
Palmisano F, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 306(1), 205-214 (1984)
Allopurinol
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 34(1), 132-132 (2018)
Development of a stability indicating RP-RRLC method for determination of allopurinol and its degradation products in solid oral dosage
Singh S and Gadhawala Z
International Journal of PharmTech Research, 5(1), 44-53 (2013)