PHR1985
Iopamidol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Iopamidol, (S)-N,N′-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodo-5-lactamidoisophthalamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. I0329000
traceable to USP 1344702
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC(CO)CO)I)C(=O)NC(CO)CO)I)NC(=O)[C@@H](O)C
InChI
1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
XQZXYNRDCRIARQ-LURJTMIESA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)