Key Documents
PHR1897
Diphenhydramine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, 2-[(RS)-(4-METHYLPHENYL) PHENYLMETHOXY]-N,N,DIMETHYLETHANAMINE HYDROCHLORIDE, 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, 4-Methyldiphenhydramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamin hydrochloride, Neobenodine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
diphenhydramine
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)