Kluczowe dokumenty
PHR1808
Sodium Aminosalicylate Dihydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Amino-salicylic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001669
rodzina API
sodium aminosalicylate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Klucz InChI
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)