Merck
PHR1751
Supelco
Guanfacine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Guanfacine hydrochloride, N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1302101
rodzina API
guanfacine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Klucz InChI
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Chlorowodorek guanfacyny jest selektywnym agonistą receptorów α-adrenergicznych, stosowanym w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i nadciśnienia tętniczego.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Chlorowodorek guanfacyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych za pomocą spektrofotometrii i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
α-2 noradrenergic receptor agonist.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3708 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guanfacine hydrochloride
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(3), 2133-2133 (2018)
Guanfacine and secondary mania in children
Horrigan JP and Barnhill LJ
Journal of Affective Disorders, 54(3), 309-314 (1999)
Spectrophotometric analysis of some guanidino drugs by acid-dye and charge-transfer complexation methods
Wahbi AM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 639- 645 (1993)
L A Cornish
Clinical pharmacy, 7(3), 187-197 (1988-03-01)
The pharmacology, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage of guanfacine hydrochloride are reviewed. Guanfacine lowers blood pressure by activating CNS alpha adrenoreceptors, which results in sympathetic outflow leading to reduced vascular tone. However, initial hypotensive response to guanfacine may