Kluczowe dokumenty
Y0000273
Oxaliplatin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κNN′][ethanedioato(2-)-κO1O2]dihydroxyplatinum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O6Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.30
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxaliplatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pt]21(N[C@H]3[C@H](N2)CCCC3)(OC(=O)C(=O)O1)(O)O
InChI
1S/C6H12N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-8H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q-2;;;;+6/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
Klucz InChI
ANJQIKQBEVISER-NDSUJOINSA-J
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Oxaliplatin impurity C EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2