Merck
PHR1729
Supelco
Buprenorphine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Buprenorphine hydrochloride, [5α,7α(S)]-17-(Cyclopropylmethyl)-α-(1,1-dimethylethyl)4,5-epoxy-18,19-dihydo-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H41NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001109
traceable to USP 1078700
rodzina API
buprenorphine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
kontrola substancji
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
Klucz InChI
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Chlorowodorek buprenorfiny jest silnym, długo działającym syntetycznym opiatowym lekiem przeciwbólowym.
Zastosowanie
Chlorowodorek buprenorfiny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Agonist at ORL1 receptors; antagonist or partial agonist at μ, κ, and δ opioid receptors.
Full agonist at ORL1 receptors, antagonist or partial agonist at μ, κ, and δ opioid receptors.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7438 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Development and validation of a HPLC method for the determination of buprenorphine hydrochloride, naloxone hydrochloride and noroxymorphone in a tablet formulation
Mostafavi A, et al.
Talanta, 77(4), 1415-1419 (2009)
The respiratory depressive effects of intravenous buprenorphine in patients in an intensive care unit.
Downing JW, et al.
South African Medical Journal = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde, 55(25), 1023-1027 (1979)