Kluczowe dokumenty
PHR1684
Supelco
Carbimazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Carbimazole, 2,3-Dihydro-3-methyl-2-thioxo-1H-imidazole-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C0465000
rodzina API
carbimazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=[c]1[n](cc[n]1C(=O)OCC)C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Karbimazol jest podawanym doustnie lekiem tioimidazolowym, który jest wskazany w leczeniu nadczynności tarczycy, a także choroby Grave'a u ludzi. Jest stosowany w celu ułatwienia wzrostu zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Farmaceutyczny standard wtórny do stosowania w kontroli jakości. Zapewnia laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych standardów roboczych.
Zastosowanie
Karbimazol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6300 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of the British Pharmacopeia method on methimazole (thiamazole) content in carbimazole tablets
Aletrari M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16(5), 785-792 (1998)
Determination of methimazole and carbimazole by flow-injection with chemiluminescence detection based on the inhibition of the Cu (II)-catalysed luminol-hydrogen peroxide reaction
Economou A, et al.
Analytica Chimica Acta, 505(1), 129-133 (2004)
Chromatographic methods development, validation and degradation characterization of the antithyroid drug Carbimazole
Abdelrahman MM
Biomedical Chromatography, 33(4), e4472-e4472 (2019)
HPLC and GC?MS screening of Chinese proprietary medicine for undeclared therapeutic substances.
Liu SY, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5-6), 983-992 (2001)