Kluczowe dokumenty
C0465000
Carbimazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,3-Dihydro-3-methyl-2-thioxo-1H-imidazole-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carbimazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=[c]1[n](cc[n]1C(=O)OCC)C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Karbimazol EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adoree Yi Ying Lim et al.
Singapore medical journal, 54(7), e133-e136 (2013-08-01)
A 24-year-old Chinese woman with Graves' disease presented with myositis two months after treatment with carbimazole. The patient's myositis resolved with hydration and cessation of carbimazole. No other causes of myositis were found, and a change in the medication to
Matteo Cassina et al.
Birth defects research. Part A, Clinical and molecular teratology, 94(8), 612-619 (2012-04-19)
Clinical hyperthyroidism has been associated with an increased risk of maternal, fetal, and neonatal complications. The available antithyroid drugs are methimazole/carbimazole and propylthiouracil. Several case reports and some epidemiologic studies suggest that methimazole/carbimazole exposure during the first trimester of pregnancy
Kirsten Campbell et al.
Australian family physician, 41(8), 564-572 (2012-11-13)
Thyrotoxicosis is common in the Australian community and is frequently encountered in general practice. Graves disease, toxic multinodular goitre, toxic adenoma and thyroiditis account for most presentations of thyrotoxicosis. This article outlines the clinical presentation and evaluation of a patient
[59 year-old man with skin and eye alterations and diabetes mellitus].
N Ewald et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 137(19), 997-998 (2012-05-03)
Maternal thyrotoxicosis and fetal goitre requiring in utero therapy for hypothyroidism and subsequent neonatal therapy for hyperthyroidism.
Katie Groom et al.
Journal of paediatrics and child health, 49(1), E102-E103 (2013-01-17)