Kluczowe dokumenty
PHR1567
Gibberellic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Gibberellic acid, GA3, Gibberellin A3
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1291005
rodzina API
gibberellic acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Klucz InChI
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas giberelinowy jest wytwarzany w wyniku metabolizmu Gibberella fujikuroi (stadium niedoskonałe, Fusarium moniliforme). Jest znany jako substancja wzrostowa dla roślin. Ze względu na jego wpływ na tempo wzrostu, a także morfologię roślin i indukcję kwitnienia, kwas giberelinowy był szeroko syntetyzowany przez przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)