Kluczowe dokumenty
PHR1455
Ascorbyl Palmitate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
L-Ascorbic acid 6-palmitate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
rodzina API
ascorbyl palmitate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 2 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-118 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Klucz InChI
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Opis ogólny
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative, used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)