Key Documents
PHR1433
Ascorbyl Glucoside
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ascorbyl Glucoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
ascorbyl glucoside
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(C1=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
Klucz InChI
MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)