Kluczowe dokumenty
PHR1296
Bifonazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. B1110000
rodzina API
bifonazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
Klucz InChI
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bifonazole is a substituted imidazole analog with therapeutic potential in treating invasive mucosal infections. It exhibits antifungal activity by suppressing the proliferation of dermatophytes, yeasts and fungi affecting the skin and nails. Its mode of action involves blocking the fungal ergosterol biosynthetic pathway and additional inhibition of terpenoid biosynthesis.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)