Merck
PHL89526
Saikosaponin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H68O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
780.98
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]2O)C)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@]7(OC[C@]8([C@H]7CC(CC8)(C)C)[C@H](C6)O)C=C5)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C)O
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-28(46)33(55-34-31(49)30(48)29(47)22(18-43)53-34)32(50)35(52-21)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37+,38+,39-,40+,41-,42+/m1/s1
Klucz InChI
KYWSCMDFVARMPN-MSSMMRRTSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minwoo Hwang et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 43(4), 707-715 (2020-04-03)
Chaihu-Shugan-San (CSS) has been widely used as an alternative treatment for gastrointestinal (GI) diseases in East Asia. Interstitial cells of Cajal (ICCs) are pacemakers in the GI tract. In the present study, we examined the action of CSS on pacemaker