Merck
PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Skullcapflavone I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.29
Beilstein:
1328749
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
Klucz InChI
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)