Merck
PHL83846
3′,6-Disinapoylsucrose
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
DSS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H42O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(O[C@@H]2[C@@](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C4=CC(OC)=C(O)C(OC)=C4)=O)O3)(CO)O[C@H](CO)[C@H]2O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C34H42O19/c1-45-18-9-16(10-19(46-2)26(18)39)5-7-24(37)49-14-23-28(41)30(43)31(44)33(50-23)53-34(15-36)32(29(42)22(13-35)52-34)51-25(38)8-6-17-11-20(47-3)27(40)21(12-17)48-4/h5-12,22-23,28-33,35-36,39-44H,13-15H2,1-4H3/b7-5+,8-6+/t22-,23-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+/m1/s1
Klucz InChI
FHIJMQWMMZEFBL-OPSYHMPNSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
3,6′-Disinapoylsucrose is a major active component of traditional Chinese medicine. It has significant effects on neuroprotection and improving learning memory.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)