Merck
PHL83437
Senecivernine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.39
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+]21(C3C(OC(=O)C(=C)C(C(C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)CC1)[O-]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3
Klucz InChI
GDDNFNQRHNCJAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Sprawdź całą naszą ofertę wzorców alkaloidów pirolizydynowych.
Komentarz do analizy
Do analizy fitotoksyn. Alkaloid pirolizydynowy (PA)
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)