Merck
PHL83330
Cimigenol 3-β-D-xyloside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Cimicifugol xyloside, Cimigenoside, Cimigoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H56O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.81
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)OC2C([C@H]3[C@@]4([C@]5(C4)CC[C@]6([C@@](CC7OC8(OC(C9(OC98)C)O)C[C@H](C76)C)(C5=CC3)C)C)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H52O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h8,17-20,22-28,36-39H,7,9-16H2,1-6H3/t17-,18-,19?,20+,22?,23?,24+,25-,26+,27?,28?,30-,31+,32?,33-,34+,35?/m1/s1
Klucz InChI
GQLUAQZLAZUHEL-NKMZKCBCSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)