Merck
PHL82257
trans-Aconitic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.11
Beilstein:
1725830
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Klucz InChI
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial agent that blocks the transformation of Leishmania donovani amastigotes to prostigotes.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: triticum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)