Merck
PHL80013
Cucurbitacin E
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
α-Elaterin, α-Elaterine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H44O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.69
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
Klucz InChI
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Działania biochem./fizjol.
Cucurbitacin E is a potent inhibitor of actin depolymerization. Cucurbitacin E is more active than jasplakinolide, and has a different mechanism of action, binding to a different site. Cucurbitacin E binds specifically to filamentous actin (F-actin) forming a covalent bond at residue Cys257, but not to monomeric actin (G-actin), stabilizing F-actin, without affecting actin polymerization or nucleation.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)