Kluczowe dokumenty
P9762
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt
Powder
Synonim(y):
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt, PDT disulfonate
About This Item
Polecane produkty
product name
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt, Indicator ligand
Poziom jakości
Postać
powder
metody
titration: suitable
kolor
yellow to yellow-green
mp
≥300 °C
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
przydatność
suitable for determination of iron
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?