Kluczowe dokumenty
P4099910
Pyridostigmine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Pyridinyl N,N-dimethylcarbamate, Pyridin-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pyridostigmine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C)(C)C(=O)Oc1cnccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
VZELUFSMNDBCBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zanieczyszczenie pirydostygminą A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Arnal et al.
Neurochemical research, 15(6), 587-591 (1990-06-01)
We have synthesized the tertiary amines of pyridostigmine and neostigmine, 3-pyridinol dimethylcarbamate (norpyridostigmine) and 3-dimethylaminophenol dimethylcarbamate (norneostigmine) respectively, and we have tested their abilities to cross the blood-brain barrier and inhibit mouse brain AChE activity. The in vivo inhibition of