Merck
164968
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
98%
Synonim(y):
4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, AICA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.58
Beilstein:
3701645
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
mp
250-252 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=O)c1[nH]cnc1N
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H
Klucz InChI
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano hamowanie korozji i właściwości adsorpcyjne chlorowodorku 5-amino-4-imidazolekarboksyamidu na aluminium w 1M HCl.
Zastosowanie
Chlorowodorek 5-amino-4-imidazolekarboksyamidu został wykorzystany w syntezie związków heterocyklicznych, takich jak guanina, puryny i pirymidyny.
.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fang Li et al.
Scientific reports, 6, 37114-37114 (2016-11-22)
GRS is a drug combination of three active components including ginsenoside Rb1, ruscogenin and schisandrin. It derived from the well-known TCM formula ShengMai preparations, a widely used traditional Chinese medicine for the treatment of cardiovascular diseases in clinic. The present
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2139-2139 (1991)
Heterocycles, 34, 1133-1133 (1992)
Electrochemical and molecular dynamics simulation studies on the corrosion inhibition of aluminum in molar hydrochloric acid using some imidazole derivatives.
Khaled KF and Amin MA.
J. Appl. Electrochem., 39(12), 2553-2568 (2009)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 593-593 (1993)