Kluczowe dokumenty
P3929
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
Formulation II
Synonim(y):
TM=["Sigma Pseudo"] Formuła zapachu zwłok II
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Format
neat
Zastosowanie
Zapach zwłok Sigma pseudo może być stosowany jako skuteczny sztuczny zapach w szkoleniu psów na zwłoki. Lotne związki z jego rozkładu zostały przeanalizowane za pomocą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową czasu przelotu (GC-TOFMS).
Canine training aids for the detection of corpses.
For post-putrification detection
Informacje prawne
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sonja Stadler et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 202-206 (2012-05-05)
Cadaver dogs are trained on a variety of materials, including artificial or pseudo scents. The chemical components of commercially available pseudo scents are not known, so their accuracy as a decomposition odour mimic and their effectiveness as a canine training