Kluczowe dokumenty
P3640000
Propyl gallate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
propyl gallate
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
146-149 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)