Merck
P2940000
Primaquine diphosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Primaquine bisphosphate, 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate salt, Primaquine diphosphate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N3O · 2H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.34
Beilstein:
3812133
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
primaquine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
205-206 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny difosforanu prymachiny EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marli S Santana et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 74-76 (2014-05-29)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is one of the most common human genetic abnormalities, and it has a significant prevalence in the male population (X chromosome linked). The purpose of this study was to estimate the frequency of impaired fasting glucose
Low-dose primaquine for falciparum malaria.
Teun Bousema et al.
The Lancet. Infectious diseases, 14(8), 677-677 (2014-07-25)
Michael E von Fricken et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 77-80 (2014-04-30)
Administering primaquine (PQ) to treat malaria patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency can pose a serious risk of drug-induced hemolysis (DIH). New easy to use point-of-care rapid diagnostic tests are being developed as an alternative to labor-intensive spectrophotometric methods, but
Salomón Durand et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 18-26 (2014-04-23)
We evaluated the efficacy of three primaquine (PQ) regimes to prevent relapses with Plasmodium vivax through an open-label randomized trial in Loreto, Peru. Vivax monoinfections were treated with chloroquine for 3 days and PQ in three different regimes: 0.5 mg/kg
Interactive medical case. A chilly fever.
Amanda J Redig et al.
The New England journal of medicine, 371(16), e24-e24 (2014-10-16)