Merck
P2680000
Prazosin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)piperazine hydrochloride, Furazosin hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.86
Beilstein:
4303561
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
prazosin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
Klucz InChI
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek prazosyny EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renny Abraham et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 93(1), 13-21 (2014-11-28)
An extensive amount of research has focused on the development of new pharmacological agents to treat schizophrenia. Varying from person to person, schizophrenia is a heterogeneous disease with symptoms of positive, negative, and cognitive deficits. PRX-07034, a 5-hydroxytryptamine6 (5-HT6) receptor
Guyoung Kwon et al.
Life sciences, 101(1-2), 73-78 (2014-03-04)
Danshensu [3-(3,4-dihydroxyphenyl)-lactic acid], a phenylpropanoid compound isolated from Prunella vulgaris var. lilacina, is a well-known antioxidant. Although its antioxidant activity and cardioprotective effect have been reported, the pharmacological properties of danshensu in the central nervous system remain unclear. We investigated
Arhamatoulaye Maïga et al.
FEBS letters, 588(24), 4613-4619 (2014-12-03)
Despite the physiological and pharmacological importance of the α1A-adrenoreceptor, the mode of interactions of classical agonists and radioactive ligands with this receptor is not yet clearly defined. Here, we used mutagenesis studies and binding experiments to evaluate the importance of
Robert Fuchs et al.
Anticancer research, 35(1), 31-38 (2015-01-01)
Medullary thyroid carcinoma (MTC) is a tumor associated with poor prognosis since it exhibits high resistance against conventional cancer therapy. Recent studies have shown that quinazolines exhibit a pro-apoptotic effect on malignant cells. The aim of the present study was
Dennis D Rasmussen et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(6), 1532-1539 (2014-06-04)
Evidence suggests that activation of the noradrenergic system may contribute to alcohol drinking in animals and humans. Our previous studies demonstrated that blocking α1 -adrenergic receptors with the antagonist, prazosin, decreased alcohol drinking in rats under various conditions. As noradrenergic