Key Documents
NIST64C
Ferrochromium
NIST® SRM® 64c, high-carbon
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Opis ogólny
This SRM is in the form of fine powder, less than 150μm (100 mesh) for use in checking chemical methods of analysis andin calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 64C_cert
SRM 64C_SDS
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Titanium (Ti), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Arsenic (As), Molybdenum (Mo), Oxygen (O), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)