Kluczowe dokumenty
NIST622
Soda-lime-silica glass
NIST® SRM® 622
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2.2 kg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu zapoznania się z aktualnymi analitami i certyfikowanymi wartościami.
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek sodu (Na2O), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek potasu (K2O), Tlenek magnezu (MgO), Trójtlenek siarki (SO3), Tlenek żelaza (Fe2O3)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)