Kluczowe dokumenty
NIST3074
Phthalates in methanol
NIST® SRM® 3074
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest roztworem jednego adypinianu i sześciu ftalanów w metanolu, przeznaczonym głównie do stosowania w kalibracji urządzeń chromatograficznych stosowanych do oznaczania certyfikowanych składników w mieszaninie. Ze względu na mieszalność z wodą, ten SRM może być również używany do wzmacniania próbek znanymi ilościami sześciu ftalanów. Jednostka SRM 3074 składa się z pięciu ampułek o pojemności 2 ml, z których każda zawiera 1,2 ml roztworu. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
SRM 3074_cert
SRM 3074_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Dimethylphthalate, Dimethylphthalate, Di-n-butylphthalate, Benzylbutylphthalate, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octylphthalate
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1