About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
5 yr
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia popiołu kostnego (SRM) składa się z popiołu, który został zmieszany do wysokiego stopnia jednorodności i butelkowany w jednostkach 50g.
NIST1400_Cert
NIST1400_SDS
NIST1400_Cert
NIST1400_SDS
Zastosowanie
Ten standardowy materiał odniesienia popiołu kostnego (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod analitycznych oznaczania wybranych pierwiastków śladowych w kości i w materiale o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
- Certyfikowane wartości dla tego materiału są podane w certyfikacie analizy NIST.
Inne uwagi
- Szczegóły dotyczące terminu ważności, użycia i procedury rozpuszczania są dostępne w certyfikacie NIST.
- Uwagi dotyczące obsługi, przechowywania, informacji toksykologicznych, przepisów, transportu i utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Wapń (Ca), Magnez (Mg), Fosfor (P), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Potas (K), Stront (Sr), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Krzem (Si), sód (Na), glin (Al), arsen (As), kadm (Cd), miedź (Cu), fluryn (F), mangan (Mn), selen (Se)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Wapń (Ca), Magnez (Mg), Fosfor (P), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Potas (K), Stront (Sr), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Krzem (Si), sód (Na), glin (Al), arsen (As), kadm (Cd), miedź (Cu), fluryn (F), mangan (Mn), selen (Se)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Application of neutron activation analysis to bone samples
Zamboni C B, et al.
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 269, 331?334- 331?334 (2006)
Determination of toxic and other trace elements in calcium-rich materials using cloud point extraction and inductively coupled plasma emission spectrometry.
Borkowska-Burnecka J, et al.
Journal of Hazardous Materials, 182(1-3), 477-483 (2010)
Comparison of matrix effects on portable and stationary XRF spectrometers for cultural heritage samples
Pessanha S, et al.
Applied Microbiology, 497?505-497?505 (2009)
Chemical compositional changes in archaeological human bones due to diagenesis: Type of bone vs soil environment
Olalla L, et al.
The Journal of Arthroplasty, 67, 43-51 (2016)
Determination of trace elements and calcium in bone of the human iliac crest by atomic absorption spectrometry.
Scancar J, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 293(1-2), 187-197 (2000)