Key Documents
NA-AH3-1
Natural Ara h 3 (Arachis hypogaea allergen 3), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
(Multiple subunits ranging from 14-45 kDa)
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Virginia raw peanuts
Formulation: Preservative-free and carrier-free in 20mM Tris, pH 8.2, 0.15M NaCl. Sterile filtered
Concentration: See product insert
Purification: Purified from peanut extract by multi- step chromatography. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE, reducing conditions.
Note: Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)