Merck
N9252
Sigma-Aldrich
Naphthol AS phosphate disodium salt
≥98% purity, powder
Synonim(y):
2-Naphthalenecarboxamide, N-phenyl-3-(phosphonooxy)-, disodium saltdisodium;[3-(phenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl] phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
C17H12NO5PNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Naphthol AS phosphate disodium salt, ≥98% (TLC)
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
skład
Water (by Karl Fischer): ≤ 34.3%
Phosphorus (dry basis): 7.6-8.8%
Sodium (dry basis): 10.6-13.2%
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P.2Na/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22;;/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
APGJTCWWLWOMQM-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Naphthol AS phosphate disodium salt is intended for use as a substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase activities.
Substraty
Histochemical substrate for acid and alkaline phosphatase.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)