Key Documents
N9002
Naphthol Blue Black
Dye content ~50 %, Powder
Synonim(y):
Acid Black 1, Amido Black 10B, Buffalo Black NBR
About This Item
Polecane produkty
product name
Naphthol Blue Black, Dye content ~50 %
Postać
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, ~50%
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
λmaks.
617-620 nm in water
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
Klucz InChI
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?