Kluczowe dokumenty
N7404
Niacin assay medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
nonselective for Lactobacillus spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Komponenty
Casein acid hydrolysate vitamin free, 12.00
Dextrose, 40.00
Sodium acetate, 20.00
L-Cysteine, 0.40
DL-Tryptophan, 0.20
Adenine sulphate, 0.02
Guanine hydrochloride, 0.02
Uracil, 0.02
Thiamine hydrochloride, 0.0002
Calcium pantothenate, 0.0002
Pyridoxine hydrochloride, 0.0004
Riboflavin, 0.0004
p-Aminobenzoic acid, 0.0002
Biotin, 0.00008
Dipotassium phosphate, 1.00
Monopotassium phosphate, 1.00
Magnesium sulfate, 0.40
Sodium chloride, 0.02
Ferrous sulfate, 0.02
Manganese sulfate, 0.02
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)