Merck
N5511
Supelco
(−)-Nicotine solution
1.0 mg/mL, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Beilstein:
5733110
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
1.0 mg/mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Zastosowanie
(−)-Nicotine solution has been used as a reference standard in the analysis of nicotine in air affected by second hand smoke using ultra performance liquid chromatography (UPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assessment of nicotine for second hand smoke exposure in some public places in Romania by UPLC-MS
Bratan A, et al.
Chemistry Central Journal, 8(1), 29-29 (2014)
Jonathan P Winickoff et al.
Pediatrics, 132(1), 109-117 (2013-06-26)
To test whether routine pediatric outpatient practice can be transformed to assist parents in quitting smoking. Cluster RCT of 20 pediatric practices in 16 states that received either CEASE intervention or usual care. The intervention gave practices training and materials
Shunnosuke Handa
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 482-486 (2013-05-02)
For the habitual smokers with nicotine dependence, it is difficult for them to quit smoking. The nicotine replacement therapy (NRT) is a helpful measure for the persons who want to quit smoking. The concept, medication and practice of the NRT
Katsumasa Miyasato
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 477-481 (2013-05-02)
Nicotine dependence involves both psychological and physiological dependence on nicotine. Evidences suggest that nicotine depends on dopamine for its reinforcing effects. A recent summary description of the clinical aspects of nicotine dependence disorders is provided in the DSM-IV-TR of the
Mayumi Abe
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 406-415 (2013-05-02)
Cigarette smoking dominates among Japanese smokers. A smoker takes a small amount of nicotine into the body by one aspiration of cigarette; this amount is not large enough to cause acute symptoms. The way of consuming one cigarette by about