Key Documents
N18000
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 54900 mPa.s (25 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
lepkość
54900 mPa.s(25 °C)
Opis ogólny
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)