S8000
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 19588 mPa.s (25 °C)
About This Item
Polecane produkty
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
lepkość
19588 mPa.s(25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)