Key Documents
M3402
Morphine-d3 hydrochloride trihydrate
analytical standard
Synonim(y):
7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-(methyl-d3)morphinan-3,6-diol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
98 atom % D
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
Cl.[H]C([H])([H])N1CC[C@]23c4c5C[C@H]1[C@@]2([H])C=C[C@H](O)[C@@]3([H])Oc4c(O)cc5
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H/t10?,11?,13-,16?,17?;/m0./s1
Klucz InChI
XCKKIKBIPZJUET-MXXLTCJRSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?