M1755220
Methylprednisolone hydrogen succinate for performance test
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methylprednisolone hemisuccinate, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-succinate, Methylprednisolone hydrogen succinate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methylprednisolone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)[C@H](C3)C)C)[C@H](C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
Klucz InChI
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Adrenal gland,Immune system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)