Kluczowe dokumenty
M0120000
Malathion
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
malathion
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)