LTN-GD4-1
LoTox Natural Gal d 4(Gallus domesticus allergen 4), lizozym z białka jaja kurzego)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
14 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Częściowo oczyszczony lizozym z białka jaja kurzego
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od endotoksyn, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Chromatografia wieloetapowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga:
(1) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Źródło: Częściowo oczyszczony lizozym z białka jaja kurzego
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od endotoksyn, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Chromatografia wieloetapowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga:
(1) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)