62970
Lysozyme from chicken egg white
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Synonim(y):
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken egg white
Poziom jakości
Postać
powder
jakość
dialyzed
lyophilized
aktywność właściwa
~100000 U/mg
masa cząsteczkowa
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
metody
cell based assay: suitable
przydatność
suitable for cell lysis
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
chicken ... LYZ(396218)
Zastosowanie
- as a standard in small-angle neutron scattering experiments and infrared absorbance spectroscopy
- as a constituent of cell lysis buffer
- in protein crystallization experiments
Działania biochem./fizjol.
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Definicja jednostki
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein