Kluczowe dokumenty
L0376000
Leuprorelin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H84N16O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1209.40
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
leuprorelin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C57H80N16O12.C2H4O2/c1-6-61-53(82)44-14-10-22-73(44)56(85)39(13-9-21-62-57(58)59)66-54(83)46(30(2)3)72-55(84)47(31(4)5)71-51(80)40(23-32-15-17-35(75)18-16-32)67-52(81)43(28-74)70-49(78)41(24-33-26-63-37-12-8-7-11-36(33)37)68-50(79)42(25-34-27-60-29-64-34)69-48(77)38-19-20-45(76)65-38;1-2(3)4/h7-8,11-12,15-18,26-27,29-31,38-44,46-47,63,74-75H,6,9-10,13-14,19-25,28H2,1-5H3,(H,60,64)(H,61,82)(H,65,76)(H,66,83)(H,67,81)(H,68,79)(H,69,77)(H,70,78)(H,71,80)(H,72,84)(H4,58,59,62);1H3,(H,3,4)/t38?,39-,40-,41-,42-,43?,44-,46-,47+;/m0./s1
Klucz InChI
ATCUBNJYGKGZGL-GZROYGCLSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
It is a synthetic nonapeptide analogue of the hypothalamic peptide, gonadorelin. It is obtained by chemical synthesis and is available as an acetate.
Zastosowanie
Niniejszy wzorzec referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w sposób określony w Farmakopei Europejskiej. Ich przydatność do jakiegokolwiek innego zastosowania nie jest gwarantowana i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Niniejszy wzorzec nie jest przeznaczony do stosowania u ludzi lub zwierząt.
Ustanowiony w celu przygotowania roztworów wzorcowych (a) do oznaczania i testowania substancji pokrewnych leuproreliny przy użyciu chromatografii cieczowej (tekst ogólny 2.2.29), zgodnie z monografią 1442 Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G L Plosker et al.
Drugs, 48(6), 930-967 (1994-12-01)
Leuprorelin (leuprolide acetate) is a gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) analogue used to treat a wide range of sex hormone-related disorders including advanced prostatic cancer, endometriosis and precocious puberty. It acts primarily on the anterior pituitary, inducing a transient early rise in
K Yasukawa et al.
The British journal of dermatology, 152(5), 1045-1047 (2005-05-13)
Leuprorelin acetate, an agonist of gonadotropin-releasing hormone (GnRH), is indicated in the treatment of prostate cancer. Recently, depot formulations of leuprorelin acetate have been widely used. We report three patients who showed a granulomatous reaction after treatment using a leuprorelin
Leuprorelin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3073-3074 (2008)
R Berges et al.
Current medical research and opinion, 22(4), 649-655 (2006-05-11)
Leuprorelin is a well known luteinising hormone releasing hormone (LHRH) agonist. The drug is effective in the treatment of advanced prostate cancer and is well tolerated. This article reviews published literature (based on a search of PubMed, EMBASE and Biosis
Piero Periti et al.
Clinical pharmacokinetics, 41(7), 485-504 (2002-06-27)
Leuprorelin acetate is a synthetic agonist analogue of gonadotropin-releasing hormone. Continued leuprorelin administration results in suppression of gonadal steroid synthesis, resulting in pharmacological castration. Since leuprorelin is a peptide, it is orally inactive and generally given subcutaneously or intramuscularly. Sustained