Kluczowe dokumenty
L0129000
Lactitol monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Lactitol monohydrate, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lactitol
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
95-98 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Klucz InChI
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)