IRMM611
Boron-11B solution
IRMM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
11B
Formularz
aqueous solution
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Isotope abundance ratio
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM611.
IRMM611.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)