Merck
I3132
Supelco
Indoprofen
analytical standard
Synonim(y):
α-Methyl-p-(1-oxo-2-isoindolinyl)benzeneacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
RJMIEHBSYVWVIN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
Indoprofen jest niesteroidowym lekiem, który może wykazywać szereg właściwości farmakologicznych, takich jak działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jego sposób działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn.
Indoprofen może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach biologicznych i preparatach farmaceutycznych przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Indoprofen jest niesteroidowym lekiem, który może wykazywać szereg właściwości farmakologicznych, takich jak działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Rosin et al.
Journal of clinical periodontology, 32(6), 617-621 (2005-05-11)
The pharmacodynamic properties of ibuprofen are related nearly exclusively to the S(+)enantiomer (dexibuprofen). This study investigated the effect of a 1.5% dexibuprofen mouth rinse in an experimentally induced gingivitis. The trial was a randomized, double-blinded, placebo-controlled, two-period and two-sequence parallel
Mitchell R Lunn et al.
Chemistry & biology, 11(11), 1489-1493 (2004-11-24)
Most patients with the pediatric neurodegenerative disease spinal muscular atrophy have a homozygous deletion of the survival motor neuron 1 (SMN1) gene, but retain one or more copies of the closely related SMN2 gene. The SMN2 gene encodes the same
D Siebler et al.
Arzneimittel-Forschung, 39(6), 659-660 (1989-06-01)
Binding of Racemic Indoprofen and its Enantiomers to Human Serum Albumin. The binding to 2% and 4% human serum albumin (HSA) of (+/-)-indoprofen, (-)-indoprofen, and (+)-indoprofen was examined applying a modified ultrafiltration process. The binding properties to HSA were characterized
B Lund et al.
British journal of clinical pharmacology, 22(6), 721-724 (1986-12-01)
Multiple dosing four times daily for 7 days of indoprofen 200 mg, a non-steroidal anti-inflammatory drug with a short half-life (t1/2), revealed drug accumulation in eight elderly subjects. This indicates a substantially longer t1/2 (11 h) than that reported in
Da-Qing Jin et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 89(3), 404-411 (2008-02-26)
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been proposed as a therapeutics to reduce the risk of Alzheimer's disease (AD). The present study shows that the peripheral administration of dexibuprofen (S(+)-isomer ibuprofen), which causes less gastric damage and has better anti-inflammatory effects