I0320820
Iohexol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iohexol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
Klucz InChI
KAEGSAWWVYMWIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)